CAS RN 5987-78-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
p-Nitrofenil-2,3,4,6-Tetra-O-acetil-Beta-D-glucopiranósido, TRC
CAS: 5987-78-0 Fórmula molecular: C20H23NO12 Peso molecular (g/mol): 469.4 Sinónimo: p-Nitrophenyl beta-D-Glucopyranoside 2,3,4,6-Tetraacetate Nombre IUPAC: [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-(4-nitrofenoxi)oxan-2-il]acetato de metilo SMILES: CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C