CAS RN 5987-76-8
IUPAC Nombre:
7-methyl-5-phenyl-[1,2,3,4]tetrazolo[1,5-a]quinazoline
Sinónimos:
7-methyl-5-phenyl-[1,2,3,4]tetrazolo[1,5-a]quinazoline
Peso molecular (g/mol):
261.29
Fórmula molecular:
C15H11N5
InChi Key:
HBIRBQGJJVJKAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=C2N3N=NN=C3N=C(C3=CC=CC=C3)C2=C1
1
–
2
de
2
resultados
1
6-cloro-2-yodo-9-(2',3',5'-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)purina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
6-cloro-2-yodo-9-(2',3',5'-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)purina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.