CAS RN 598-53-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Metoxi Propano, TRC
CAS: 598-53-8 Fórmula molecular: C4H10O Peso molecular (g/mol): 74.12 Sinónimo: 2-Methoxypropane,2-Propylmethyl ether,Isopropyl Methyl Ether,Isopryl,Methyl Iso-propyl Ether,Methyl isopropyl Ether Nombre IUPAC: 2-metoxipropano SMILES: O(C)C(C)C