accessibility menu, dialog, popup

UserName

CN

CAS RN 59795-89-0

IUPAC Nombre: (2-isocyanoethyl)benzene
Sinónimos: (2-isocyanoethyl)benzene
Peso molecular (g/mol): 131.18
Fórmula molecular: C9H9N
InChi Key: XIJXCJCWHKUKAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [C-]#[N+]CCC1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados