accessibility menu, dialog, popup

UserName

NONNHNH2HNOH2O

CAS RN 5979-01-1

IUPAC Nombre: 2-amino-1,4,5,6-tetrahydropteridine-4,6-dione hydrate
Sinónimos: xanthopterin hydrate
Peso molecular (g/mol): 197.15
Fórmula molecular: C6H7N5O3
InChi Key: GXYCFNCAIXIUMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CC(=O)N2
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados