CAS RN 5976-61-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Hidroxi-17Beta-estradiol, TRC
CAS: 5976-61-4 Fórmula molecular: C18 H24 O3 Peso molecular (g/mol): 288.38 Sinónimo: Estra-1,3,5(10)-triene-3,4,17-triol, (17β)- (9CI, ACI),(17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,4,17-triol (ACI),Estra-1,3,5(10)-triene-3,4,17β-triol (7CI, 8CI),4-Hydroxy-17β-estradiol,4-Hydroxyestradiol Nombre IUPAC: (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,4,17-triol SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4c(O)c(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O