CAS RN 597-35-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dietil Sulfona, TRC
CAS: 597-35-3 Fórmula molecular: C4 H10 O2 S Peso molecular (g/mol): 122.19 Sinónimo: Ethane, 1,1'-sulfonylbis-,Ethyl sulfone (6CI,7CI,8CI),Diethyl sulfone,NSC 145719 Nombre IUPAC: 1-etilsulfoniletano SMILES: CCS(=O)(=O)CC