CAS RN 59684-82-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac-3-Hidroxi-N-metil-isomorfinano, TRC
CAS: 59684-82-1 Fórmula molecular: C18H23NO Peso molecular (g/mol): 257.37 Sinónimo: (4bR,8aS,9R)-11-methyl-6,7,8,8a,9,10-hexahydro-5H-9,4b-(epiminoethano)phenanthren-3-ol,(14alpha)-(±)-17-Methyl-morphinan-3-ol SMILES: CN1CC[C@]23CCCC[C@@H]2[C@H]1Cc4ccc(O)cc34