CAS RN 59681-32-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Glutamina-amida-15N, TRC
CAS: 59681-32-2 Fórmula molecular: C5 H10 15N N O3 Peso molecular (g/mol): 147.14 Sinónimo: L-Glutamine-N-15N (6CI, 9CI, ACI),L-[5-15N]Glutamine,L-Glutamine-amide-15N,L-Glutamine-5-15N,L-Glutamine-15N,(2S)-2-Amino-4-(carbamoyl-15N)butanoic acid,(2S)-2-Amino-5-(amino-15N)-5-oxopentanoic acid Nombre IUPAC: (2S)-2-amino-5-(^{15}N)azanyl-5-oxopentanoic ácido SMILES: [15NH2]C(=O)CC[C@H](N)C(=O)O