CAS RN 59578-62-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Hidroxi-1-(3-piridil)-1-butanona, TRC
CAS: 59578-62-0 Fórmula molecular: C9 H11 N O2 Peso molecular (g/mol): 165.19 Sinónimo: 4-Hydroxy-1-(3-pyridinyl)-1-butanone,4-Hydroxy-1-(3-pyridyl)-1-butanone,4-Oxo-4-(3-pyridyl)-1-butanol Nombre IUPAC: 4-hidroxi-1-piridina-3-ilbutan-1-one SMILES: OCCCC(=O)c1cccnc1