accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3(S)H3CCH3O

CAS RN 5949-05-3

IUPAC Nombre: (3S)-3,7-dimethyloct-6-enal
Sinónimos: (S)-(-)-citronellal (3S)-(-)-citronellal
Peso molecular (g/mol): 154.25
Fórmula molecular: C10H18O
InChi Key: NEHNMFOYXAPHSD-JTQLQIEISA-N
SMILES: C[C@@H](CCC=C(C)C)CC=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados