CAS RN 59354-00-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
5-yodo-1-(2',3',5'-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)-imidazo-4-carbonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
5-yodo-1-(2',3',5'-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)-imidazo-4-carbonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
5-yodo-1-(2',3',5'-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)-imidazo-4-carbonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.