CAS RN 59320-77-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(6E)-8-Metil-6-ácido no enoico, TRC
CAS: 59320-77-3 Fórmula molecular: C10 H18 O2 Peso molecular (g/mol): 170.25 Nombre IUPAC: (E)-8-metilnon-6-ácido enoico SMILES: CC(C)\C=C\CCCCC(=O)O