CAS RN 59272-84-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Miristoilamida propilbetaína, TRC
CAS: 59272-84-3 Fórmula molecular: C21 H42 N2 O3 Peso molecular (g/mol): 370.5698 Sinónimo: 1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[(1-oxotetradecyl)amino]-, hydroxide, inner salt,ACB 14,Marpobistar MAP,Myristamidopropyl betaine,Myristylamidopropylbetaine,Softazoline MPB,Vista MAP Nombre IUPAC: 2-[dimetilo-[3-(tetradecanoilamino)propil]azanilacetato SMILES: CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(=O)[O-]