accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3C(S)(R)CH3(R)OOH3COH

CAS RN 59259-38-0

IUPAC Nombre: (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl 2-hydroxypropanoate
Sinónimos: menthyl lactate
Peso molecular (g/mol): 228.33
Fórmula molecular: C13H24O3
InChi Key: UJNOLBSYLSYIBM-SGUBAKSOSA-N
SMILES: CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)C(C)O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados