CAS RN 592-95-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sulforafeno, TRC
CAS: 592-95-0 Fórmula molecular: C6 H9 N O S2 Peso molecular (g/mol): 175.27 Sinónimo: Raphanin,Sulforaphen,(-)-Sulforaphene,4-Isothiocyanato-1-(methylsulfinyl)-1-butene Nombre IUPAC: (E)-4-isotiocianiato-1-metilsulfinil-but-1-ene SMILES: CS(=O)\C=C\CCN=C=S