accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3CH3CH3

CAS RN 592-13-2

IUPAC Nombre: 2,5-dimethylhexane
Sinónimos: 2,5-dimethylhexane
Peso molecular (g/mol): 114.23
Fórmula molecular: C8H18
InChi Key: UWNADWZGEHDQAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)CCC(C)C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados