CAS RN 59089-68-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2',4'-Difluorobifenil-4-ol, TRC
CAS: 59089-68-8 Fórmula molecular: C12H8F2O Peso molecular (g/mol): 206.19 Sinónimo: 2',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-ol,2,4-Difluoro-4'-hydroxybiphenyl,2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl,4-(2,4-Difluorophenyl)phenol,Diflunisal EP Impurity B SMILES: Oc1ccc(cc1)c2ccc(F)cc2F