accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrBrBrBrBrBr

CAS RN 59080-40-9

IUPAC Nombre: 2,2',4,4',5,5'-hexabromo-1,1'-biphenyl
Sinónimos: hexabromobiphenyl
Peso molecular (g/mol): 627.59
Fórmula molecular: C12H4Br6
InChi Key: HMBBJSKXDBUNNT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC(Br)=C(C=C1Br)C1=CC(Br)=C(Br)C=C1Br

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados