accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3CH3H3C

CAS RN 590-35-2

IUPAC Nombre: 2,2-dimethylpentane
Sinónimos: 2,2-dimethylpentane
Peso molecular (g/mol): 100.21
Fórmula molecular: C7H16
InChi Key: CXOWYJMDMMMMJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC(C)(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados