CAS RN 58981-35-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(4-Metiltiazol-5il)etanolamina, TRC
CAS: 58981-35-4 Fórmula molecular: C6H10N2S Peso molecular (g/mol): 142.22 Sinónimo: 2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-amine,2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanamine,VUF 8952 Nombre IUPAC: 2-(4-metil-1,3-tiazol-5-il)etanol SMILES: Cc1ncsc1CCN