accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHCH3

CAS RN 589-98-0

IUPAC Nombre: octan-3-ol
Sinónimos: 3-octanol octanol (isomer mix)
Peso molecular (g/mol): 130.23
Fórmula molecular: C8H18O
InChi Key: NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCC(O)CC
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)