accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHCH3

CAS RN 589-55-9

IUPAC Nombre: heptan-4-ol
Sinónimos: 4-heptanol
Peso molecular (g/mol): 116.2
Fórmula molecular: C7H16O
InChi Key: YVBCULSIZWMTFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC(O)CCC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados