accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3CH3

CAS RN 589-53-7

IUPAC Nombre: 4-methylheptane
Sinónimos: 4-methylheptane
Peso molecular (g/mol): 114.23
Fórmula molecular: C8H18
InChi Key: CHBAWFGIXDBEBT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC(C)CCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados