CAS RN 58868-93-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-O-metil Colterol, TRC
CAS: 58868-93-2 Fórmula molecular: C13H21NO3 Peso molecular (g/mol): 239.32 Sinónimo: α-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-3-methoxybenzenemethanol,N-tert-Butylmetarterenol,(+/-)-[(tert-Butylamino)methyl]-3-methoxy-4-hydroxybenzyl αlcohol; Nombre IUPAC: 4-(2-(tert-butilamino)-1-hidroxietil)-2-metoxifenol SMILES: OC1=C(OC)C=C(C(CNC(C)(C)C)O)C=C1