CAS RN 58814-71-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido quenodesoxicólico-3-Beta-D-glucuronuro, TRC
CAS: 58814-71-4 Fórmula molecular: C30H48O10 Peso molecular (g/mol): 568.7 Sinónimo: 24-Norcholane, β-D-glucopyranosiduronic Acid Deriv.,Chenodeoxycholic Acid 3-Gucuronide,(3α,5β,7α)-23-Carboxy-7-hydroxy-24-norcholan-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R)-6-(3R,5R,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-17-[(2R)-4-carboxibutan-2-il]-7-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-il]oxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-ácido carboxílico SMILES: O[C@@H]1C[C@]2([H])C[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(C(O)=O)O3)CC[C@]2(C)[C@]4([H])[C@]1([H])[C@@]5([H])[C@]([C@]([C@H](C)CCC(O)=O)([H])CC5)(C)CC4