accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONNOCH3(E/Z)

CAS RN 588-52-3

IUPAC Nombre: bis(4-ethoxyphenyl)diazene
Sinónimos: diazene, bis(4-ethoxyphenyl)-
Peso molecular (g/mol): 270.33
Fórmula molecular: C16H18N2O2
InChi Key: FMPYMMTZQFFROU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(OCC)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados