CAS RN 58707-22-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4-Nitrofenil 2-Acetamido-2-desoxi-4,6-O-bencilideno-Alfa-D-galactopiranósido 3-Benzoato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-Nitrofenil 2-Acetamido-2-desoxi-4,6-O-bencilideno-Alfa-D-galactopiranósido 3-Benzoato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.