CAS RN 586976-24-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
CTPB, MedChemExpress
MedChemExpress CTPB is a good activator of p300 histone acetyl transferase (HAT) enzyme.