CAS RN 58662-82-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster fenilmetílico del ácido (S)-[2-[[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]amino]-1-metil-2-oxoetil]-carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster fenilmetílico del ácido (S)-[2-[[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]amino]-1-metil-2-oxoetil]-carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster fenilmetílico del ácido (S)-[2-[[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]amino]-1-metil-2-oxoetil]-carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.