CAS RN 58610-64-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2',3'-Dihidro-7'-metil-5'-oxo-espiro[1,3-dioxolano-2,1'(5'H)-indolizina]-6'-carbonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2',3'-Dihidro-7'-metil-5'-oxo-espiro[1,3-dioxolano-2,1'(5'H)-indolizina]-6'-carbonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2',3'-Dihidro-7'-metil-5'-oxo-espiro[1,3-dioxolano-2,1'(5'H)-indolizina]-6'-carbonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.