accessibility menu, dialog, popup

UserName

ON

CAS RN 586-96-9

IUPAC Nombre: nitrosobenzene
Sinónimos: nitrosobenzene nitrosobenzene, 14C-labeled NOB 14C-labeled nitrosobenzene nitrosobenzene, 14c-labeled 14c-labeled nitrosobenzene
Peso molecular (g/mol): 107.11
Fórmula molecular: C6H5NO
InChi Key: NLRKCXQQSUWLCH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=NC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados