accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOHNNH2

CAS RN 58586-81-5

IUPAC Nombre: 4-ethoxybenzohydrazide
Sinónimos: 4-ethoxybenzohydrazide
Peso molecular (g/mol): 180.21
Fórmula molecular: C9H12N2O2
InChi Key: STTILZBQLOSDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)NN

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados