accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COSOOOH

CAS RN 5857-42-1

IUPAC Nombre: 4-methoxybenzene-1-sulfonic acid
Sinónimos: 4-methoxybenzenesulfonic acid
Peso molecular (g/mol): 188.2
Fórmula molecular: C7H8O4S
InChi Key: IWYVYUZADLIDEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados