accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3HO

CAS RN 585-34-2

IUPAC Nombre: 3-tert-butylphenol
Sinónimos: 3-tert-butylphenol
Peso molecular (g/mol): 150.22
Fórmula molecular: C10H14O
InChi Key: CYEKUDPFXBLGHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)C1=CC=CC(O)=C1
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (3)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)