CAS RN 58484-22-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,3,4,6-Tetra-O-acetil-Beta-D-galactopiranosilamina, TRC
CAS: 58484-22-3 Fórmula molecular: C14H21NO9 Peso molecular (g/mol): 347.32 Sinónimo: β-D-Galactopyranosylamine 2,3,4,6-Tetraacetate Nombre IUPAC: [(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-aminooxan-2-il]acetato de metilo SMILES: CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C