accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NH2HO(R)OOPOHOHO(R)HO(S)HO

CAS RN 58459-37-3

IUPAC Nombre: bis(cyclohexanamine); {[(3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}phosphonic acid
Sinónimos: D-ribose 1-phosphate; bis(cyclohexylamine)
Peso molecular (g/mol): 428.46
Fórmula molecular: C17H37N2O8P
InChi Key: SSHMAENVNUVVFI-VNISEONSSA-N
SMILES: NC1CCCCC1.NC1CCCCC1.OC[C@H]1OC(OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados