CAS RN 5845-66-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cyclo(-Gly-Tyr), TRC
CAS: 5845-66-9 Fórmula molecular: C11H12N2O3 Peso molecular (g/mol): 220.22 Sinónimo: L-3-(p-Hydroxybenzyl)-2,5-piperazinedione,(S)-3-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-2,5-piperazinedione,3-(S)-(4-Hydroxybenzyl)piperazine-2,5-dione,Cyclic(glycyl-L-tyrosine),Cyclic(glycyltyrosyl),Cyclo(Gly-L-Tyr),Cyclo(L-tyrosylglycine) Nombre IUPAC: (3S)-3-[(4-hidroxifenil)metil]piperazina-2,5-diona SMILES: O=C(NC1)[C@@H](NC1=O)CC2=CC=C(O)C=C2