accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3O

CAS RN 583-60-8

IUPAC Nombre: 2-methylcyclohexan-1-one
Sinónimos: 2-methylcyclohexanone
Peso molecular (g/mol): 112.17
Fórmula molecular: C7H12O
InChi Key: LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1CCCCC1=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (6)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (3)
Forma física 
  • (6)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (6)