accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO(S)OH(S)OHO

CAS RN 583-50-6

IUPAC Nombre: (2S,3S)-2,3,4-trihydroxybutanal
Sinónimos: L-erythrose L-(+)-erythrose L-erythro-tetrose
Peso molecular (g/mol): 120.1
Fórmula molecular: C4H8O4
InChi Key: YTBSYETUWUMLBZ-DMTCNVIQSA-N
SMILES: OC[C@H](O)[C@H](O)C=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados