CAS RN 58233-18-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido (6R-trans)-3-[(Acetiloxi)metil]-7-[[(2-amino-4-tiazolil)acetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (6R-trans)-3-[(Acetiloxi)metil]-7-[[(2-amino-4-tiazolil)acetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido (6R-trans)-3-[(Acetiloxi)metil]-7-[[(2-amino-4-tiazolil)acetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.