accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 582-60-5

IUPAC Nombre: 5,6-dimethyl-1H-1,3-benzodiazole
Sinónimos: 5,6-dimethylbenzimidazole dimedazol dimethylbenzimidazole dimezol dimesol dimedazole
Peso molecular (g/mol): 146.19
Fórmula molecular: C9H10N2
InChi Key: LJUQGASMPRMWIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(C)C=C2N=CNC2=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados