CAS RN 58107-62-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cloruro H-Pro-NHEt, TRC
CAS: 58107-62-3 Fórmula molecular: C7H14N2O . HCl Peso molecular (g/mol): 178.66 Nombre IUPAC: (2S)-N-etilpirrrolida-2-carboxamida; Cloruro SMILES: Cl.CCNC(=O)[C@@H]1CCCN1