CAS RN 58016-87-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido (6R-trans)-7-amino-8-oxo-3-[(1H-tetrazol-5-iltio)metil]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (6R-trans)-7-amino-8-oxo-3-[(1H-tetrazol-5-iltio)metil]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.