CAS RN 57965-30-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(2S)-2-Ácido Mercaptopropanoico, TRC
CAS: 57965-30-7 Fórmula molecular: C3H6O2S Peso molecular (g/mol): 106.14 Sinónimo: (-)-2-Mercaptopropionic Acid,2(S)-Mercaptopropanoic Acid Nombre IUPAC: (2S)-2-ácido sulfanilpropanoico SMILES: C[C@H](S)C(=O)O