accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NOHHOHOO

CAS RN 5796-17-8

IUPAC Nombre: 2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic acid
Sinónimos: 3',4'-dihydroxyphenylalanine 3,4-dihydroxyphenyl-L-alanine helfo dopa 3-hydroxytyrosine dopicar biodopa cerepap DL-dihydroxyphenylalanine L-(o-dihydroxyphenyl)alanine sobiodopa
Peso molecular (g/mol): 197.19
Fórmula molecular: C9H11NO4
InChi Key: WTDRDQBEARUVNC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)