CAS RN 57943-82-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster Metílico de Ácido Clavulánico, TRC
CAS: 57943-82-5 Fórmula molecular: C9 H11 N O5 Peso molecular (g/mol): 213.19 Sinónimo: 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, methyl ester, (2R,3Z,5R)-,4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, methyl ester, [2R-(2α,3Z,5α)]- (9CI),Methyl clavulanate Nombre IUPAC: metil (2R,3Z,5R)-3-(2-hidroxietiledeno)-7-oxo-4-oxa-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato SMILES: COC(=O)[C@@H]1N2[C@@H](CC2=O)O/C/1=C\CO