accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CH2C

CAS RN 5794-04-7

IUPAC Nombre: 2,2-dimethyl-3-methylidenebicyclo[2.2.1]heptane
Sinónimos: camphene comphene L-camphene
Peso molecular (g/mol): 136.24
Fórmula molecular: C10H16
InChi Key: CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1(C)C2CCC(C2)C1=C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados