accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClBr

CAS RN 57915-78-3

IUPAC Nombre: 1-(bromomethyl)-2,3-dichlorobenzene
Sinónimos: 1-(bromomethyl)-2,3-dichlorobenzene
Peso molecular (g/mol): 239.92
Fórmula molecular: C7H5BrCl2
InChi Key: PVIGUZZDWGININ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=CC(CBr)=C1Cl
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados