CAS RN 57830-29-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
O-Desmetil Pirilamina, TRC
CAS: 57830-29-2 Fórmula molecular: C16H21N3O Peso molecular (g/mol): 271.36 Sinónimo: O-Desmethyl Mepyramine SMILES: CN(C)CCN(Cc1ccc(O)cc1)c2ccccn2